3,4-Difluorophenetole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,4-Difluorophenyl ethyl ether, 4-Ethoxy-1,2-difluorobenzene, 1,2-Difluoro-4-ethoxybenzene
PC8187-25G PC8187-5G
APOSPC8187-25GEA 68.7 EUR
APOSPC8187-25G APOSPC8187-5G
3,4-Difluorophenetole 98%
3,4-Difluorophenetole
Formule: C₈H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673005
CAS nummer: 163848-46-2