4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8191-10G PC8191-25G PC8191-50G
APOSPC8191-10GEA 117 EUR
APOSPC8191-10G APOSPC8191-25G APOSPC8191-50G
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₈FNO₂
Smeltpunt: 143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143236
CAS nummer: 119396-88-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III