3-Fluoro-p-anisidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8204-25G PC8204-5G
APOSPC8204-25GEA 33.7 EUR
APOSPC8204-25G APOSPC8204-5G
3-Fluoro-p-anisidine
3-Fluoro-p-anisidine
Formule: C₇H₈FNO
Kookpunt: 135 °C/18mmHg
Smeltpunt: 80…84 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075040
CAS nummer: 366-99-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable