5-Fluoro-o-anisidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Fluoro-2-methoxyaniline, 5-Fluoro-2-anisidine, 2-Amino-4-fluoroanisole
PC8205-5G PC8205-1G PC8205-250MG PC8205-25G
APOSPC8205-5GEA 23.4 EUR
APOSPC8205-5G APOSPC8205-1G APOSPC8205-250MG APOSPC8205-25G
5-Fluoro-o-anisidine 98%
5-Fluoro-o-anisidine
Formule: C₇H₈FNO
MW: 141.15 g/mol
Kookpunt: 90 °C/0.76mmHg
Smeltpunt: 3 °C
Dichtheid: 1.1981 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 108.9 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077537
CAS nummer: 1978-39-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III