4-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8206-1G PC8206-25G PC8206-5G
APOSPC8206-1GEA 22 EUR
APOSPC8206-1G APOSPC8206-25G APOSPC8206-5G
4-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
4-Fluoro-o-anisaldehyde
Formule: C₈H₇FO₂
Smeltpunt: 57…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143318
CAS nummer: 450-83-9