2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8207-25G PC8207-5G PC8207-100G
APOSPC8207-25GEA 97.9 EUR
APOSPC8207-25G APOSPC8207-5G APOSPC8207-100G
2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Smeltpunt: 193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00509373
CAS nummer: 394-42-3