2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8208-1G PC8208-250MG PC8208-5G
APOSPC8208-1GEA 29.2 EUR
APOSPC8208-1G APOSPC8208-250MG APOSPC8208-5G
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Smeltpunt: 146…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272566
CAS nummer: 367-83-9