2-Fluoro-4-methoxyphenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8211-5G PC8211-25G PC8211-50G PC8211-100G
APOSPC8211-5GEA 51.2 EUR
APOSPC8211-5G APOSPC8211-25G APOSPC8211-50G APOSPC8211-100G
2-Fluoro-4-methoxyphenol 97%
2-Fluoro-4-methoxyphenol
Formule: C₇H₇FO₂
Kookpunt: 94 °C/3,75mmHg
Dichtheid: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070796
CAS nummer: 167683-93-4