5-Fluoro-2-methoxyphenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8212-100G PC8212-25G PC8212-5G
APOSPC8212-100GEA 297 EUR
APOSPC8212-100G APOSPC8212-25G APOSPC8212-5G
5-Fluoro-2-methoxyphenol 98%
5-Fluoro-2-methoxyphenol
Formule: C₇H₇FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143459
CAS nummer: 72955-97-6
UN: 3265
ADR: 8,III