Diphenyliodonium hexafluorophosphate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8214-50G PC8214-10G PC8214-250G
APOSPC8214-50GEA 359 EUR
APOSPC8214-50G APOSPC8214-10G APOSPC8214-250G
Diphenyliodonium hexafluorophosphate 98%
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Formule: C₁₂H₁₀F₆IP
Smeltpunt: 142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061398
CAS nummer: 58109-40-3
UN: 1759
ADR: 8,III