3-Fluoro-4-methylanisole 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8219-25G PC8219-1G PC8219-5G
APOSPC8219-25GEA 120 EUR
APOSPC8219-25G APOSPC8219-1G APOSPC8219-5G
3-Fluoro-4-methylanisole 99%
3-Fluoro-4-methylanisole
Formule: C₈H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143163
CAS nummer: 405-06-1