5-Fluoro-2-methylanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC8220-25G
PC8220-5G
APOSPC8220-25GEA
145
EUR
APOSPC8220-25G
APOSPC8220-5G
5-Fluoro-2-methylanisole
5-Fluoro-2-methylanisole
Formule:
C₈H₉FO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00673008 CAS nummer: 95729-22-9 |