3-Fluoro-p-cresol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Fluoro-4-methylphenol, 1-Fluoro-3-hydroxy-6-methylbenzene
PC8221-1G PC8221-25G PC8221-5G
APOSPC8221-1GEA 22 EUR
APOSPC8221-1G APOSPC8221-25G APOSPC8221-5G
3-Fluoro-p-cresol
3-Fluoro-p-cresol
Formule: C₇H₇FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143164
CAS nummer: 452-78-8
UN: 3265
ADR: 8,III