1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2-Dichloro-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether
PC8222-25G PC8222-5G
APOSPC8222-25GEA 506 EUR
APOSPC8222-25G APOSPC8222-5G
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane 98%
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane
Formule: ClF₂CCClFOCF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464450
CAS nummer: 2356-53-8