4-(Trifluoromethyl)anisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8229-5G PC8229-1G PC8229-25G
APOSPC8229-5GEA 32.2 EUR
APOSPC8229-5G APOSPC8229-1G APOSPC8229-25G
4-(Trifluoromethyl)anisole
4-(Trifluoromethyl)anisole
Formule: C₈H₇F₃O
Kookpunt: 166…170 °C
Smeltpunt: –9 °C
Dichtheid: 1,2445 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094456
CAS nummer: 402-52-8
UN: 1993
ADR: 3,III