4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8231-5G PC8231-1G
APOSPC8231-5GEA 27.8 EUR
APOSPC8231-5G APOSPC8231-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃N
Kookpunt: 100…104 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190124
CAS nummer: 62039-92-3