[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8233-1G PC8233-250MG PC8233-5G PC8233-10G
APOSPC8233-1GEA 68.7 EUR
APOSPC8233-1G APOSPC8233-250MG APOSPC8233-5G APOSPC8233-10G
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094458
CAS nummer: 163839-73-4