2-Bromo-4-fluorobenzoic acid 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8234-100G PC8234-25G PC8234-500G
APOSPC8234-100GEA 60 EUR
APOSPC8234-100G APOSPC8234-25G APOSPC8234-500G
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid 98+%
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrFO₂
Smeltpunt: 173…174 °C
Dichtheid: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055370
CAS nummer: 1006-41-3