6-Fluoro-4-quinolinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8235-1G PC8235-25G PC8235-5G PC8235-10G
APOSPC8235-1GEA 24.9 EUR
APOSPC8235-1G APOSPC8235-25G APOSPC8235-5G APOSPC8235-10G
6-Fluoro-4-quinolinol 98%
6-Fluoro-4-quinolinol
Formule: C₉H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00269610
CAS nummer: 391-78-6