4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8236-25G PC8236-5G
APOSPC8236-25GEA 38 EUR
APOSPC8236-25G APOSPC8236-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Smeltpunt: 76…81 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094459
CAS nummer: 537013-51-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III