4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8238-1G PC8238-25G PC8238-5G
APOSPC8238-1GEA 22 EUR
APOSPC8238-1G APOSPC8238-25G APOSPC8238-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Smeltpunt: 68…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094460
CAS nummer: 252004-45-8