4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
PC8239-1G PC8239-25G
APOSPC8239-1GEA 0 EUR
APOSPC8239-1G APOSPC8239-25G
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.02
Smeltpunt: 76…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094461
CAS nummer: 162744-59-4