α-Bromo-4-chloro-2,6-difluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-5-chloro-1,3-difluorobenzene
PC8242-10G PC8242-5G PC8242-1G PC8242-25G
APOSPC8242-10GEA 284 EUR
APOSPC8242-10G APOSPC8242-5G APOSPC8242-1G APOSPC8242-25G
α-Bromo-4-chloro-2,6-difluorotoluene 98%
α-Bromo-4-chloro-2,6-difluorotoluene
Formule: C₇H₄BrClF₂
MW: 241.46 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094463
CAS nummer: 537013-52-8
UN: 3265
ADR: 8 II