(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8246-1G PC8246-5G PC8246-10G
APOSPC8246-1GEA 127 EUR
APOSPC8246-1G APOSPC8246-5G APOSPC8246-10G
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Smeltpunt: 137…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094467
CAS nummer: 537033-55-9