5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8252-1G PC8252-250MG
APOSPC8252-1GEA 1860 EUR
APOSPC8252-1G APOSPC8252-250MG
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₉H₄F₃NO₂S
Smeltpunt: 205…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203137
CAS nummer: 243977-22-2