4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(4-((Trifluoromethyl)thio)phenyl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenyl trifluoromethyl sulphide, {4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenyl}acetic acid, 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenylacetic acid
PC8253-25G PC8253-5G PC8253-1G
APOSPC8253-25GEA 308 EUR
APOSPC8253-25G APOSPC8253-5G APOSPC8253-1G
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 96%
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂S
MW: 236.208 g/mol
Smeltpunt: 114…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236351
CAS nummer: 243977-23-3