Methyl 4-trifluoromethylbenzoylacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionoate, 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid methyll ester, Methyl 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetate, 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetic acid methyll ester, Methyl 3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoate
PC8256-1G PC8256-5G
APOSPC8256-1GEA 22 EUR
APOSPC8256-1G APOSPC8256-5G
Methyl 4-trifluoromethylbenzoylacetate
Methyl-4-trifluoromethylbenzoylacetate
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
Smeltpunt: 57…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216521
CAS nummer: 212755-76-5