3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC8280-1G PC8280-250MG
APOSPC8280-1GEA 305 EUR
APOSPC8280-1G APOSPC8280-250MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₆BF₃O₃
Smeltpunt: 92…93 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09878337
CAS nummer: 957062-66-7