3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8304-100MG PC8304-1G PC8304-500MG
APOSPC8304-100MGEA 22 EUR
APOSPC8304-100MG APOSPC8304-1G APOSPC8304-500MG
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97+%
3,5-Difluoro-4-pyridinamine
Formule: C₅H₄F₂N₂
Smeltpunt: 99…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862101
CAS nummer: 159783-22-9