2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8313-10G PC8313-1G PC8313-5G
APOSPC8313-10GEA 201 EUR
APOSPC8313-10G APOSPC8313-1G APOSPC8313-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 97%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094495
CAS nummer: 125369-56-4
UN: 3265
ADR: 8,III