2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Cyano-3,5-difluorophenol
PC8318-1G PC8318-25G PC8318-5G
APOSPC8318-1GEA 58.6 EUR
APOSPC8318-1G APOSPC8318-25G APOSPC8318-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂NO
Smeltpunt: 125…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094499
CAS nummer: 123843-57-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III