2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8321-1G PC8321-5G
APOSPC8321-1GEA 87.6 EUR
APOSPC8321-1G APOSPC8321-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 97%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄F₂O₃
Smeltpunt: 170…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094500
CAS nummer: 214917-68-7