2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8324-25G PC8324-5G
APOSPC8324-25GEA 80.4 EUR
APOSPC8324-25G APOSPC8324-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.57 g/mol
Kookpunt: 94…96 °C/11mmHg
Dichtheid: 1.524 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631704
CAS nummer: 69695-61-0