5-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8328-1G PC8328-250MG PC8328-5G
APOSPC8328-1GEA 175 EUR
APOSPC8328-1G APOSPC8328-250MG APOSPC8328-5G
5-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formule: C₆H₆F₃N₃S₂
Smeltpunt: 160…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01443829
CAS nummer: 145070-01-5