2-Bromo-4-fluorothioanisole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Bromo-4-fluorophenyl)(methyl)sulphane
PC8331-1G PC8331-250MG PC8331-5G
APOSPC8331-1GEA 97.9 EUR
APOSPC8331-1G APOSPC8331-250MG APOSPC8331-5G
2-Bromo-4-fluorothioanisole 96%
2-Bromo-4-fluorothioanisole
Formule: C₇H₆BrFS
MW: 221.09 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09801042
CAS nummer: 91524-70-8