4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8332-100G PC8332-25G PC8332-5G
APOSPC8332-100GEA 595 EUR
APOSPC8332-100G APOSPC8332-25G APOSPC8332-5G
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Formule: C₁₃H₁₀BrFO
Smeltpunt: 33…35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09801041
CAS nummer: 185346-79-6