1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8340-25G PC8340-5G
APOSPC8340-25GEA 511 EUR
APOSPC8340-25G APOSPC8340-5G
1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane 95%
1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane
Formule: C₄H₅Br₂F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038280
CAS nummer: 155957-57-6