1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8346-1G PC8346-25G PC8346-5G
APOSPC8346-1GEA 58.4 EUR
APOSPC8346-1G APOSPC8346-25G APOSPC8346-5G
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane 97%
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane
Formule: C₄H₂Cl₂F₆
Kookpunt: 78…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862044
CAS nummer: 138690-25-2