O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8347-100G PC8347-25G PC8347-500G
APOSPC8347-100GEA 36.6 EUR
APOSPC8347-100G APOSPC8347-25G APOSPC8347-500G
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate
Formule: C₁₁H₁₅ClF₆N₅OP
Smeltpunt: 185…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12031645
CAS nummer: 330645-87-9