O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8352-25G PC8352-5G PC8352-100G
APOSPC8352-25GEA 52.6 EUR
APOSPC8352-25G APOSPC8352-5G APOSPC8352-100G
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 98%
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Formule: C₁₀H₁₆BF₄N₃O₂
Smeltpunt: 140 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00075475
CAS nummer: 125700-71-2