N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8354-1G PC8354-25G PC8354-5G
APOSPC8354-1GEA 165 EUR
APOSPC8354-1G APOSPC8354-25G APOSPC8354-5G
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formule: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01862946
CAS nummer: 167993-21-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable