N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine, N-BOC protected, (R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC8355-1G PC8355-25G PC8355-5G
APOSPC8355-1GEA 122 EUR
APOSPC8355-1G APOSPC8355-25G APOSPC8355-5G
N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
Formule: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862945
CAS nummer: 346694-78-8