Fmoc-2-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid, 2-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine, N-FMOC protected, Fmoc-D-Phe(2-CF₃)-OH
PC8357-1G PC8357-250MG
APOSPC8357-1GEA 48.3 EUR
APOSPC8357-1G APOSPC8357-250MG
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Formule: C₂₅H₂₀F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863051
CAS nummer: 352523-15-0