3-Fluoro-D-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: H-D-Phe(3-F)-OH
PC8359-1G PC8359-25G PC8359-5G
APOSPC8359-1GEA 235 EUR
APOSPC8359-1G APOSPC8359-25G APOSPC8359-5G
3-Fluoro-D-phenylalanine
3-Fluoro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066449
CAS nummer: 110117-84-5