3,4-Difluoro-L-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8363-25G PC8363-5G
APOSPC8363-25GEA 750 EUR
APOSPC8363-25G APOSPC8363-5G
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075125
CAS nummer: 31105-90-5