H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8364-1G PC8364-5G
APOSPC8364-1GEA 173 EUR
APOSPC8364-1G APOSPC8364-5G
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 249648-08-6