3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC8371-25G
PC8371-5G
PC8371-100G
APOSPC8371-25GEA
120
EUR
APOSPC8371-25G
APOSPC8371-5G
APOSPC8371-100G
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Formule:
C₇H₆ClFO Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03788554 CAS nummer: 79944-64-2 |