1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8376-25G PC8376-5G PC8376-100G
APOSPC8376-25GEA 46.8 EUR
APOSPC8376-25G APOSPC8376-5G APOSPC8376-100G
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 98%
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Formule: C₆H₂Cl₂FNO₂
Kookpunt: 247 °C
Smeltpunt: 17 °C
Dichtheid: 1,596 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075330
CAS nummer: 2339-78-8