5-Chloro-2-fluoro-4-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8385-5G PC8385-1G PC8385-25G
APOSPC8385-5GEA 107 EUR
APOSPC8385-5G APOSPC8385-1G APOSPC8385-25G
5-Chloro-2-fluoro-4-methylpyridine
5-Chloro-2-fluoro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972410
CAS nummer: 884494-88-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III