3-Chloro-5-fluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8386-1G PC8386-5G
APOSPC8386-1GEA 22 EUR
APOSPC8386-1G APOSPC8386-5G
3-Chloro-5-fluoropyridine
3-Chloro-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Smeltpunt: 25…30 °C
Vlampunt: 41 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05663707
CAS nummer: 514797-99-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III